Merck
APO455831262
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.61
MDL番号:
bp
97.5
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-7-4-5(8(11)13-2)3-6(9)10-7/h3-4H,1-2H3
InChI Key
DAPAXVAUEVRBGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Boiling point
97.5
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate