Merck
APO455825953
Apollo Scientific Ltd
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
Iupac Name
4,6-dimethoxy-2-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-11-6-3-7(12-2)10-5(4-8)9-6/h3H,1-2H3
InChI Key
JKBOPKHTARFXNE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/46-dimethoxypyrimidine-2-carbonitrile