Merck
APO428498166
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.17
MDL番号:
Iupac Name
[4-fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H7F4N/c1-6-4-7(2-3-15)5-8(9(6)11)10(12,13)14/h4-5H,2H2,1H3
InChI Key
YKXAXCYASRRQID-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetonitrile
ピクトグラム
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-3-methyl-5-trifluoromethylphenylacetonitrile