Merck
AOBH9A1B2C4F
AOBChem
6-Chloro-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H5ClO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
InChI Key
VFZQATFTQAZCMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/6-chloro-4h-1-benzopyran-4-one-264751.html