Merck
AOBH99C14FDE
AOBChem
2,4,5-Tribromo-1-isobutyl-1H-imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
360.87
MDL番号:
Iupac Name
2,4,5-tribromo-1-isobutyl-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C7H9Br3N2/c1-4(2)3-12-6(9)5(8)11-7(12)10/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
FHWAJFPBASHYOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-5-tribromo-1-isobutyl-1h-imidazole-66460.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/66460.pdf