Merck
AOBH998D61E9
AOBChem
3-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2,4-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-5-3-4-7(9(11)12)6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
SNANINYFIFMJBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-4-dimethylbenzoic-acid-125244.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/125244.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)