Merck
AOBH99103B3B
AOBChem
4-Bromo-1-isobutyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.09
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-isobutyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-6(2)4-11-8(5-12)7(9)3-10-11/h3,5-6H,4H2,1-2H3
InChI Key
RUERVKVHKNLVBL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-isobutyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde-75467.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75467.pdf