Merck
AOBH991023FC
AOBChem
2,2,2-Trifluoro-1-(5-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.14
MDL番号:
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(5-fluoro-2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H6F4O/c1-5-2-3-6(10)4-7(5)8(14)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
LFYBITAYSRVBLI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-2-2-trifluoro-1-5-fluoro-2-methylphenyl-ethanone-63296.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/63296.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)