Merck
AOBH991011CC
AOBChem
1-Bromo-4,5-dimethoxy-2-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-bromo-4,5-dimethoxy-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-6-4-8(11-2)9(12-3)5-7(6)10/h4-5H,1-3H3
InChI Key
KVLMMRAXLYFCNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-5-dimethoxy-2-methylbenzene-59259.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/59259.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)