Merck
AOBH990FF74B
AOBChem
3-Chloro-4-fluoro-5-(2-methylpropoxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.47
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-fluoro-5-isobutoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BClFO3/c1-6(2)5-16-9-4-7(11(14)15)3-8(12)10(9)13/h3-4,6,14-15H,5H2,1-2H3
InChI Key
JFJZOURFXZQHDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-4-fluoro-5-2-methylpropoxy-phenylboronic-acid-40888.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40888.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)