Merck
AOBH990FF689
AOBChem
4,5-Dichloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.9
MDL番号:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-(2-methoxyethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BCl2O4/c1-15-2-3-16-9-5-8(12)7(11)4-6(9)10(13)14/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
InChI Key
VPTJSQLBVWGXSY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-5-dichloro-2-2-methoxyethoxy-phenylboronic-acid-39797.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)