Merck
AOBH990FEFC3
AOBChem
3-Bromo-4-(dimethylamino)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.09
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-(dimethylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9BrN2/c1-12(2)9-4-3-7(6-11)5-8(9)10/h3-5H,1-2H3
InChI Key
SIGWOEVSFRVEBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-dimethylamino-benzonitrile-33914.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33914.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)