Merck
AOBH990FEAC6
AOBChem
4-Chloro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.39
MDL番号:
Iupac Name
4-chlorobenzo[c][1,2]oxaborol-1(3H)-ol
Inchi Code
1S/C7H6BClO2/c9-7-3-1-2-6-5(7)4-11-8(6)10/h1-3,10H,4H2
InChI Key
IHDXDFBZHOOZJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-1-3-dihydro-1-hydroxy-2-1-benzoxaborole-22258.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22258.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)