Merck
AOBH990FE4F1
AOBChem
2-Carboxythiophene-4-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.97
MDL番号:
Iupac Name
4-(dihydroxyboryl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BO4S/c7-5(8)4-1-3(2-11-4)6(9)10/h1-2,9-10H,(H,7,8)
InChI Key
LISDLMYCEQUKLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-carboxythiophene-4-boronic-acid-17237.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17237.pdf