Merck
AOBH98B852BA
AOBChem
5-Bromo-1-chloro-2,3-dimethoxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.51
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1-chloro-2,3-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrClO2/c1-11-7-4-5(9)3-6(10)8(7)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
QFKWVYTVPILSLU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-1-chloro-2-3-dimethoxybenzene-54494.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/54494.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)