Merck
AOBH98B850D5
AOBChem
3-Ethoxy-2,4-difluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.97
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-2,4-difluorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BF2O3/c1-2-14-8-6(10)4-3-5(7(8)11)9(12)13/h3-4,12-13H,2H2,1H3
InChI Key
MDTWVBBUFJJKQJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-2-4-difluorophenylboronic-acid-40218.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/40218.pdf