Merck
AOBH980A85FD
AOBChem
3,5-Dibromo-1H-indazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.93
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dibromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(9)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
YPNFVZZHYXRCKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dibromo-1h-indazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61872.pdf