Merck
AOBH980A84FF
AOBChem
2,5-Difluorobenzotrifluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.09
MDL番号:
Iupac Name
1,4-difluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F5/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
InChI Key
BLDOSVXRDMTZQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluorobenzotrifluoride.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33039.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)