Merck
AOBH980A840B
AOBChem
(3-methoxy-4-(methoxymethyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
196.01
MDL番号:
Iupac Name
(3-methoxy-4-(methoxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO4/c1-13-6-7-3-4-8(10(11)12)5-9(7)14-2/h3-5,11-12H,6H2,1-2H3
InChI Key
BWZNGDCOVBXDMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-methoxy-4-methoxymethyl-phenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/61176.pdf