Merck
AOBH97F10247
AOBChem
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
397.78
MDL番号:
Iupac Name
1,5-dibromo-2,4-difluoro-3-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F2I/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI Key
KVZXRRIPHIFRIT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-dibromo-2-4-difluoro-3-iodobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52970.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)