Merck
AOBH97F1009F
AOBChem
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.07
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2-cyclopropylbenzene
Inchi Code
1S/C9H9Br/c10-9-4-2-1-3-8(9)7-5-6-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI Key
DTUGHJZKCKSVEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-cyclopropylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/28656.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)