Merck
AOBH97EBB56F
AOBChem
Ethyl 2-(1-hydroxycyclopentyl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (1-hydroxycyclopentyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-2-12-8(10)7-9(11)5-3-4-6-9/h11H,2-7H2,1H3
InChI Key
FFQXMPGGIREDHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-1-hydroxycyclopentyl-acetate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/55396.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)