Merck
AOBH97EBB0EF
AOBChem
5-(3-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.69
MDL番号:
Iupac Name
5-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2S/c10-7-3-1-2-6(4-7)8-5-12-9(11)13-8/h1-5H,(H2,11,12)
InChI Key
QPKXBEAXNVKWQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-3-chlorophenyl-thiazol-2-amine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/54990.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)