Merck
AOBH97EBB047
AOBChem
Ethyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.51
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-5-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-2-13-8(12)5-3-7(9)11-4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
CERNEAZUHJOWTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-2-bromo-5-chloroisonicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/54574.pdf