Merck
AOBH97EBA695
AOBChem
Ethyl 6-(dimethylamino)nicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-(dimethylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-4-14-10(13)8-5-6-9(11-7-8)12(2)3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI Key
RSMUJSRGEWAEHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-dimethylamino-nicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38431.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)