Merck
AOBH97EBA623
AOBChem
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dichloro-6-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2Cl2FN/c8-5-1-2-6(10)4(3-11)7(5)9/h1-2H
InChI Key
PISOOQLALMAJRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dichloro-6-fluorobenzonitrile.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37580.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)