Merck
AOBH961DC556
AOBChem
5-bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.91
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2,4-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-4-1-3(7(11)12)5(9)2-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
HWUOPUMSIRQTGW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-4-dichlorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49261.pdf