Merck
AOBH961DC53F
AOBChem
4-Bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
350.96
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene
Inchi Code
1S/C10H5BrFI/c11-8-5-9(13)10(12)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChI Key
JOKATLCLNRKUFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-1-fluoro-2-iodonaphthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52341.pdf