Merck
AOBH961DC530
AOBChem
4-Butoxy-3-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.22
MDL番号:
Iupac Name
4-butoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-2-3-6-15-10-5-4-8(11(13)14)7-9(10)12/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
LJHZPEYGGUVQRY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-3-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/52282.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)