Merck
AOBH961DC50D
AOBChem
2,3-Dimethoxy-5-(methylthio)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.25
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dimethoxy-5-(methylthio)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-10-7-4-6(12-3)5-9-8(7)11-2/h4-5H,1-3H3
InChI Key
LXLPTRTXNUXEPD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dimethoxy-5-methylthio-pyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49403.pdf