Merck
AOBH961DC4D2
AOBChem
3-Fluoro-2-formyl-5-methylbenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.15
MDL番号:
Iupac Name
3-fluoro-2-formyl-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-5-2-6(9(12)13)7(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
XLNQFPHGPGWKND-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-2-formyl-5-methylbenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51810.pdf