Merck
AOBH961DC491
AOBChem
2-Chloro-3-fluoro-1-methoxy-4-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-fluoro-1-methoxy-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8ClFO/c1-5-3-4-6(11-2)7(9)8(5)10/h3-4H,1-2H3
InChI Key
MHAXSUBCUUQFON-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-3-fluoro-1-methoxy-4-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51537.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)