Merck
AOBH961DC42D
AOBChem
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.17
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2S/c1-3-13-10(12)7-4-8(11)6-9(5-7)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
QZHYEQNOSKRIAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-5-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49136.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)