Merck
AOBH961DC283
AOBChem
1-(4-bromo-2,3-difluorophenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.04
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromo-2,3-difluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O/c1-4(12)5-2-3-6(9)8(11)7(5)10/h2-4,12H,1H3
InChI Key
XCJFOGOFZZTMEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-bromo-2-3-difluorophenyl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49046.pdf