Merck
AOBH961DC169
AOBChem
4-Ethoxy-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
251.97
MDL番号:
Iupac Name
(4-ethoxy-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C9H9BF4O3/c1-2-17-8-6(9(12,13)14)3-5(10(15)16)4-7(8)11/h3-4,15-16H,2H2,1H3
InChI Key
ORXZNFOKRKFVTK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46216.pdf