Merck
AOBH961DC14C
AOBChem
3,4-Difluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.95
MDL番号:
Iupac Name
3,4-difluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H7BF2O4/c1-15-8(12)5-2-4(9(13)14)3-6(10)7(5)11/h2-3,13-14H,1H3
InChI Key
WIQXVGIUPPVTHA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-4-difluoro-5-methoxycarbonyl-phenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20152.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)