Merck
AOBH961DC127
AOBChem
1-Bromo-2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.9
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-2,4-dichloro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrCl2F3/c8-4-1-3(7(11,12)13)5(9)2-6(4)10/h1-2H
InChI Key
PZQYDFVUPWMHNC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-4-dichloro-5-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45498.pdf