Merck
AOBH961DC0EF
AOBChem
Ethyl 4-chloro-3-(methylthio)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.71
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-3-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2S/c1-3-13-10(12)7-4-5-8(11)9(6-7)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
PHVRURPKMFNIEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-chloro-3-methylthio-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38691.pdf