Merck
AOBH961DC0C6
AOBChem
1-(2,3-Difluoro-4-iodophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.03
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,3-difluoro-4-iodophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H5F2IO/c1-4(12)5-2-3-6(11)8(10)7(5)9/h2-3H,1H3
InChI Key
PAGYSIHHHPGULF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-3-difluoro-4-iodophenyl-ethanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/18201.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)