Merck
AOBH961DBF69
AOBChem
(5-bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.17
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C10H12BrFOS/c1-6(2)13-8-4-7(11)5-9(14-3)10(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI Key
RDJDKFKUDAYYER-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-fluoro-3-isopropoxyphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48945.pdf