Merck
AOBH961DBF3F
AOBChem
(3-ethoxy-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
184.96
MDL番号:
Iupac Name
(3-ethoxy-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H9BFNO3/c1-2-13-6-5(8(11)12)3-4-10-7(6)9/h3-4,11-12H,2H2,1H3
InChI Key
WUSWHLCECPNCPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-2-fluoropyridin-4-yl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48037.pdf