Merck
AOBH961DBEF0
AOBChem
Methyl 2-fluoro-3-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.22
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-fluoro-3-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H12F4O3/c1-6(2)19-9-5-7(12(14,15)16)4-8(10(9)13)11(17)18-3/h4-6H,1-3H3
InChI Key
FXXHREJZDPAJLW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-fluoro-3-isopropoxy-5-trifluoromethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38306.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)