Merck
AOBH961DBEE5
AOBChem
(2,4,6-Trichloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
255.29
MDL番号:
Iupac Name
(2,4,6-trichloro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BCl3O3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2,12-13H,1H3
InChI Key
NQLFRYVGSQDZSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-6-trichloro-3-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37959.pdf