Merck
AOBH945512B7
AOBChem
2-bromo-N-(4-methoxyphenyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.15
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-N-(4-methoxyphenyl)aniline
Inchi Code
1S/C13H12BrNO/c1-16-11-8-6-10(7-9-11)15-13-5-3-2-4-12(13)14/h2-9,15H,1H3
InChI Key
ABKDXMYRGRRULG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-n-4-methoxyphenyl-aniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48336.pdf