Merck
AOBH945511BD
AOBChem
1,4-Diphenylnaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.37
MDL番号:
Iupac Name
1,4-diphenylnaphthalene
Inchi Code
1S/C22H16/c1-3-9-17(10-4-1)19-15-16-20(18-11-5-2-6-12-18)22-14-8-7-13-21(19)22/h1-16H
InChI Key
GXLSPHDWEPSUIB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-diphenylnaphthalene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46907.pdf