Merck
AOBH94551198
AOBChem
2,4-Dibromo-6-trifluoromethylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.9
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2,13H
InChI Key
DJPAQOCIUDXBHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dibromo-6-trifluoromethylphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17754.pdf