Merck
AOBH9455111D
AOBChem
4-Fluoro-3-iodophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-iodophenol
Inchi Code
1S/C6H4FIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
InChI Key
QMDMLMOPLZBFTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-iodophenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45952.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)