Merck
AOBH9455111B
AOBChem
Methyl 4-methylthiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.21
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-5-3-6(10-4-5)7(8)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
YUJMWNYIBNSQPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-4-methylthiophene-2-carboxylate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45949.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)