Merck
AOBH945510E3
AOBChem
Ethyl 6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-4-15-11(13)9-8(12)6-5-7(2)10(9)14-3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI Key
PWPMIYWPLHHTRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-fluoro-2-methoxy-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45545.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)