Merck
AOBH945510DE
AOBChem
3-Ethoxy-4-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-ethoxy-4-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-8-5-6(9(11)12)3-4-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
PBSYMJHUGMYAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-ethoxy-4-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45534.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)